Learn More
Agencinox™ Spatola doppia in acciaio inox
Codice prodotto. 11706715
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
195 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11706715
Marca: Agencinox™ 1869
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Transfer your samples without contamination, sticking and the assurance of complete release. Agencinox™ Stainless Steel Double Spatulas are chemically inert and manufactured with smooth, flat surfaces.
  • Stainless steel double spatula
  • Available with blades and handles of varying width and lengths
  • Ideal for most laboratory applications
Specifica
Quantità Confezione da 5
Certificazione/Conformità CE, ISO
Product Type Spatola doppia
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 195 mm