Learn More
Agencinox™ Spatola doppia in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
195 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Stainless steel double spatula
- Available with blades and handles of varying width and lengths
- Ideal for most laboratory applications
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 5 |
| Certificazione/Conformità | CE, ISO |
| Product Type | Spatola doppia |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 195 mm |