Learn More
Schneider Gerd™ Microspatola a cucchiaio doppia in acciaio inox
Codice prodotto. 10265204
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10265204
Marca: Schneider Gerd™ 232
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this spatula for a variety of general laboratory applications. Schneider Gerd™ Stainless Steel Double Spoon Micro-spatulas are ideal for use with a wide range of compounds.
  • Stainless Steel Double Spoon Micro-spatula
  • Spatulas are ideal for working with powders, stirring and mixing
  • Perfect for miniscule amounts of chemicals
  • Two end shapes offer increased versatility
  • Polished stainless steel implements are effortlessly cleaned and corrosion resistant
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Forma Cucchiaio doppio
Product Type Micro-spatola a doppio cucchiaio
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm