Learn More
Schneider Gerd™ Microspatola a cucchiaio doppia in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless Steel Double Spoon Micro-spatula
- Spatulas are ideal for working with powders, stirring and mixing
- Perfect for miniscule amounts of chemicals
- Two end shapes offer increased versatility
- Polished stainless steel implements are effortlessly cleaned and corrosion resistant
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Forma | Cucchiaio doppio |
| Product Type | Micro-spatola a doppio cucchiaio |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |