Learn More
Tenak™ Stainless Steel Double Tray Racks for Upright Freezers, 139mm wide
Codice prodotto. p-8007537 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
420 x 139 x 170mm
420 x 139 x 225mm
420 x 139 x 280mm
560 x 139 x 225 mm
560 x 139 x 280mm
560 x 139 x 325mm
560 x 139 x 385mm
680 x 139 x 170mm
680 x 139 x 225mm
680 x 139 x 325mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12407010
Marca: Tenak™ TE29328
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Double Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
  • Consist of a rack with two drawers, lid, and handle on front
  • Available in two different widths
  • Manufactured from stainless steel
Specifica
Include Lid
Product Type Double Tray Rack
Chiusura inclusa Yes
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Odd Sized Samples
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
N. per confezione 1 Pack
Quantità 1 Pack
Dimensioni (L x P x A) 560 x 139 x 280mm
Larghezza (sistema metrico) 139 mm
Altezza (sistema metrico) 280 mm
Profondità (sistema metrico) 560 mm