Learn More
Tenak™ Stainless Steel Double Tray Racks for Upright Freezers, 278mm wide
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
420 x 278 x 170 mm
420 x 278 x 225 mm
420 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 225 mm
560 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 325 mm
560 x 278 x 385 mm
680 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 225 mm
680 x 278 x 280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Consist of a rack with two drawers, lid, and handle on front
- Available in two different widths
- Manufactured from stainless steel
Specifica
Specifica
| Include | Lid |
| Product Type | Double Tray Rack |
| Chiusura inclusa | Yes |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Odd Sized Samples |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
| N. per confezione | 1 Pack |
| Quantità | 1 Pack |
| Dimensioni (L x P x A) | 560 x 278 x 325 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 278 mm |
| Vedi altri risultati |