Learn More
Tenak™ Stainless Steel Double Tray Racks for Upright Freezers, 278mm wide
Codice prodotto. 12457020 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
420 x 278 x 170 mm
420 x 278 x 225 mm
420 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 225 mm
560 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 325 mm
560 x 278 x 385 mm
680 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 225 mm
680 x 278 x 280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12457020
Marca: Tenak™ TE29450
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Double Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
  • Consist of a rack with two drawers, lid, and handle on front
  • Available in two different widths
  • Manufactured from stainless steel
Specifica
Include Lid
Product Type Double Tray Rack
Chiusura inclusa Yes
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Odd Sized Samples
Da utilizzare con (apparecchiatura) Upright Freezers
N. per confezione 1 Pack
Quantità 1 Pack
Dimensioni (L x P x A) 680 x 278 x 170 mm
Larghezza (sistema metrico) 278 mm
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Profondità (sistema metrico) 680 mm