Learn More
Bochem™ Forbici tagliabendaggi in acciaio inox
Codice prodotto. p-8004946
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
130 mm
140 mm
155 mm
155 mm
Stile punta:
Appuntito/appuntito
Appuntito/arrotondato
Rotondo/rotondo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10540042
Marca: Bochem™ 4106
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox
  • In tre versioni: curva-curva, dritta-curva e dritta-dritta
  • Acciaio inox
Specifica
Product Type Forbice per garze
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Materiale Acciaio inox
Stile punta Rotondo/rotondo