missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, Duplex, Alloy 2507, S32750, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Stainless Steel, Duplex, Alloy 2507, S32750, Ø40x15mm
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boron/Aluminium/Carbon/Niobium/Phosphorus/Tungsten/Cobalt/Vanadium/Copper/Silicon/Nitrogen/Manganese/Chromium/Molybdenum/Nickel |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Forma | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron (0.0028) %/Aluminium (0.007) %/Carbon (0.019) %/Niobium (0.025) %/Phosphorus (0.025) %/Tungsten (0.03) %/Cobalt (0.033) %/Vanadium (0.072) %/Copper (0.155) %/Silicon (0.24) %/Nitrogen (0.275) %/Manganese (0.75) %/Chromium (25.35) %/Molybdenum (3.7) %/Nickel (6.75) % |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto