Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Economy Scoops
Codice prodotto. 15849611 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
450 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15849611
Marca: Sampling Systems™ A3041000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These Economy Scoops are ideal for general industrial use.
  • Manufactured from spot welded 304 stainless steel
  • With an attractive high polish
  • Light duty construction
  • Not suitable for GMP applications as there are crevices
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Product Type Economy Scoop
Finitura High polish
Da utilizzare con (applicazione) General industrial use
Materiale Stainless Steel (AISI 304)
Lunghezza (sistema metrico) 315 mm