Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Economy Scoops
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
120 mL
450 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from spot welded 304 stainless steel
- With an attractive high polish
- Light duty construction
- Not suitable for GMP applications as there are crevices
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1500 mL |
| Product Type | Economy Scoop |
| Finitura | High polish |
| Da utilizzare con (applicazione) | General industrial use |
| Materiale | Stainless Steel (AISI 304) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 345 mm |