Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Electronic Balance Weight
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Massa:
100 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Electronic Balance Weight |
| Certificazione/Conformità | NIST/NVLAP |
| Materiale | Stainless Steel |
| Materiale involucro | Polycarbonate |
| Massa | 100 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Calibration of Electronic Balances and Routine Weighing Applications |
| Quantità | 1 Pack |
| Quantità confezione | 1 Pack |