Learn More
BD Ago in acciaio inox per adesivi epossidici
Codice prodotto. 10201211
Click to view available options
Calibro dell'ago:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
0.375 in.
0.5 in.
0.625 in.
1.0 in.
1.5 in.
2.0 in.
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.25 mm
1.6 mm
Colore:
Blu
Brown
Crema
Gray
Green
Orange
Rosa
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10201211
Marca: BD 301300
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Color coded for easy recognition of the needle’s guage. BD™ Microlance™ Stainless Steel Needles feature thin walls for optimal flow and fit Luer slip syringes. These sterile, individually wrapped needles ensure more comfortable insertion with less risk for punching.
Unique slip angle and polishing method results in less patient discomfort at the injection site and less risk for punching.
  • Hypodermic needles with thin walls for optimal flow
  • Fits syringes connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
  • Color coded for quick recognition of gauge for easy selection of appropriate flow rate
  • Sterile and individually wrapped for hygienic, single-use application
  • Stainless steel needles with epoxy resin adhesives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Colore Yellow
Descrizione 5,000 individually wrapped needles, thin cannula wall
Calibro dell'ago 20 G
Diametro (sistema metrico) esterno 0.9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Esclusivamente monouso
Senza lattice
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.5 in.
Product Type Ago
Lunghezza (sistema metrico) ago 40 mm
Stile del punto dell'ago Smussatura
Da utilizzare con (apparecchiatura) Connesso a un adattatore Luer o a un connettore Luer Lock
Sterilità