Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Female Reducer
Click to view available options
Dimensioni filo:
1/4 x 1/8 in. NPT(F)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Threaded fittings
- Sturdy threaded fittings designed for permanent installation
- Use with rigid tubing for high-pressure applications
Specifica
Specifica
| Descrizione | 1/4 x 1/8 in. NPT(F) Connection |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Stainless Steel |
| Porta di uscita | 1/4 in. NPT(F) |
| Dimensione della porta | 1/8 in. NPT(F) |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave, Ethylene Oxide or Gamma |
| Dimensioni filo | 1/4 x 1/8 in. NPT(F) |
| Product Type | Female Reducer |