Learn More
OHAUS™ Stainless Steel Flask Clamp
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mL Flask
125 mL Flask
25 mL Flask
250 mL Flask
50 mL Flask
500 mL Flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of stainless steel
- For use with flasks
- Designed to securely hold flask in place
Specifica
Specifica
| Tipo | Flask Clamp |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 50 mL Flask |
| Descrizione | Flask Clamp, 50 mL |
| Colore | Silver |
| Jaw Type | Four Interlocking |