Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Flask Clamp
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1000mL Flask
100mL Flask
250mL Flask
25mL Flask
500mL Flask
50mL Flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Spring clamp provides security while allowing easy flask insertion/removal
- For use with OLS and LSB Model Aqua Pro Shaking Water Baths
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 25mL Flask |
| Tipo | Flask Clamp |
| Materiale | Stainless Steel |