Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Flask Clamp
Codice prodotto. 15365852
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1000mL Flask
100mL Flask
250mL Flask
25mL Flask
500mL Flask
50mL Flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15365852
Marca: Grant Instruments™ SC100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Holds flasks in place when used with Grant Aqua Pro Shaking Baths
  • Spring clamp provides security while allowing easy flask insertion/removal
  • For use with OLS and LSB Model Aqua Pro Shaking Water Baths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 100mL Flask
Tipo Flask Clamp
Materiale Stainless Steel