Learn More
Agencinox™ Piatto a fondo piatto in acciaio inox
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Flat bottom stainless steel lotion bowls
- Autoclavable
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 20 mL |
| Materiale | Acciaio inox |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra a fondo piatto |
| Altezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 40 mm |