Learn More
Fisherbrand™ Spatole con lama piatta rastremata in acciaio inox
Codice prodotto. 11573492 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11573492
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get consistent results using these flat taper blade spatulas. With a flat, flexible stainless steel blade; the Fisherbrand™ Nickel Flat Taper Blade Spatulas are ideal for smoothing, mixing, or cleaning up after experiments.
  • Flat, flexible stainless steel blade with bright finish
  • Ideal for smoothing, mixing, or cleaning up after experiments
  • Nickel 200 spec (minimum 99.6% nickel content)
  • Perfect multi-purpose tool for blending, smoothing, scoring, etc.
  • Laboratory Flat Taper Blade
  • Length = 120mm
  • Narrow end width = 15mm
  • Opposite end width = 25mm
Specifica
Quantità 5 Pk.
Product Type Flat Taper Blade Spatula
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 3.6 mm
Dimensioni (L x P) 120 x 25 mm
Materiale Nickel
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm