Learn More
Fisherbrand™ Spatole con lama piatta rastremata in acciaio inox
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Flat, flexible stainless steel blade with bright finish
- Ideal for smoothing, mixing, or cleaning up after experiments
- Nickel 200 spec (minimum 99.6% nickel content)
- Perfect multi-purpose tool for blending, smoothing, scoring, etc.
- Laboratory Flat Taper Blade
- Length = 180mm
- Narrow end width = 20mm
- Opposite end width = 35mm
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Spatola a lama piatta rastremata |
| Larghezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.6 mm |
| Dimensioni (L x P) | 180 x 35 mm |
| Materiale | Nickel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |