Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Food Scoops
Codice prodotto. p-8011249 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
200 mL
250 mL
350 mL
500 mL
Dimensioni (L x P):
120 x 60 mm
140 x 75 mm
155 x 85 mm
180 x 100 mm
220 x 130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11971571
Marca: Buerkle™ 53710100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A very stable hand scoop for various applications, particularly suited to the food industry.
  • Especially sturdy model
  • Stainless steel AISI 304 (1.4301)
  • With handy suspension outlet
  • Seamless connection of scoop and hollow handle, therefore without crevices and edges
  • Especially smooth, highly polished surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Product Type Food Scoop
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Use with Foodstuffs
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Dimensioni (L x P) 120 x 60 mm
Materiale Stainless Steel (AISI 304 (1.4301))
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm