Learn More
Agencinox™ Sgabello in acciaio inox
Codice prodotto. p-8008859
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
180 mm
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11709885
Marca: Agencinox™ 759
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this footstool to safely retrieve items from high places. Agencinox™ Stainless Steel Footstools feature non-slip steps and are designed for use in laboratories and medical environments.
  • Anti-skidding steps
  • 18/10 Stainless steel construction
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Quantità 1 ciascuno
Larghezza (sistema metrico) 340 mm
Materiale Acciaio inox
Product Type Sgabello