Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Forcep
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30.48 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Finely crafted stainless steel tweezers
- Feature hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
- Anti-glare finish reduces eye strain
- Anti-magnetic, anti-acid and acid resistant
Specifica
Specifica
| Stile punta | Rounded |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.48 cm |
| Product Type | Forceps |
| Tipo | Plastic Coated Stainless Steel Forcep |
| Sterilità | Sterile |