Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Forceps
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Progettazione:
Curved
Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Stile punta | Fine |
| N. per confezione | 1 Pack |
| Progettazione | Curved |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Dimensioni (L x P) | 160 L mm |
| Tipo | Forceps |