Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Forceps
Codice prodotto. 10790883
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Progettazione:
Curved
Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10790883
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 3071
Solo null disponibili
Specifica
Stile punta Fine
N. per confezione 1 Pack
Progettazione Curved
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Dimensioni (L x P) 115 L mm
Tipo Forceps