Learn More
S Murray and Co™ Pinze in acciaio inox
Codice prodotto. p-8000755
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
110 mm
Stile punta:
Spatulate
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12342158
Marca: S Murray and Co™ L325/01
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these forceps for a wide range of applications. S Murray™ Stainless Steel Forceps are made from only high grade stainless steel in accordance to the specifications of ISO 7153-1.
  • Stainless Steel forceps
  • For manipulating slides and cover slips
Specifica
Product Type Pinzette
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (applicazione) Per dissezione, manipolazione di vetrini e coprivetrini con estremità a spatola
Quantità 1 ciascuno
Stile punta Spatulate
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm