Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Forceps
Codice prodotto. 10005611
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Progettazione:
Curved
Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10005611
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 3013
Solo null disponibili
Specifica
Stile punta Blunt
N. per confezione 1 Pack
Progettazione Straight
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 145 mm
Dimensioni (L x P) 145 L mm
Tipo Forceps