Learn More
Bochem™ Pinze in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Per l'uso con carta filtrante
Specifica
Specifica
| N. per confezione | Confezione da 1 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Product Type | Pinzette |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per carta da filtro |
| Larghezza (sistema metrico) punta | 12 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Tipo | Pinzette |