Learn More
Bochem™ Pinze in acciaio inox
Codice prodotto. 11835161
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11835161
Marca: Bochem™ 1645
Per l'uso con carta filtrante. Pinzette BOCHEM™ in acciaio inox con punte larghe 12 mm.
  • Per l'uso con carta filtrante 
Specifica
N. per confezione Confezione da 1
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Product Type Pinzette
Da utilizzare con (applicazione) Per carta da filtro
Larghezza (sistema metrico) punta 12 mm
Larghezza (sistema metrico) 12 mm
Tipo Pinzette