Learn More
Tenak™ Stainless Steel Freezer Rack, 130 mm Box Height
Codice prodotto. 12435950 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
6
8
10
12
15
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12435950
Marca: Tenak™ TE25182
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stainless Steel Freezer Rack is designed for use with freezers.
  • For use with freezers
  • Constructed of stainless steel
Specifica
Matrice 2 x 4
Capacità Boxes
Materiale Stainless Steel
Posizioni 8
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freezers
Altezza (sistema metrico) 130 mm