Learn More
Fisherbrand™ Rack per freezer in acciaio inox
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8009467 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Ripiani:
4, con dispositivi di chiusura verticali
Pivoting Pull-out Drawers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11786013
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rack per congelatori in acciaio per conservare in sicurezza piastre per saggi e rack PCR. I rack per congelatori Fisherbrand™ in acciaio inox sono disponibili in due formati: con barra di bloccaggio che consente la sovrapposizione di piastre per saggi oppure a cassetti orizzontali per un accesso agevolato alle scatole. Entrambi i formati sono dotati di 16 scomparti per la crioconservazione sicura.
For cryostorage in upright freezers.
  • Constructed of corrosion-resistant stainless steel.
  • For Assay Plate, PCR rack and cryogenic tube box storage.
  • Designed to fit in most standard upright freezers.
  • Sturdy containers with 4 levels of storage, providing 16 total storage compartments.
  • Wire handles on the front allow for easy removal of the rack from the freezer.
Locking Rod Freezer Rack:
  • Rack includes four vertical locking rods over the side opening to secure contents in place.
  • Allows stacking of short assay plates in each slot (not included):
    • 96-Well Assay plates (holds 3 per compartment, up to 48 total)
    • 24-Well Assay plates (holds 2 per compartment, up to 32 total)
    • 96-Deep Well Assay plates (holds 1 per compartment, up to 16 total)
    • 96-Well PCR racks (holds 1 per compartment, up to 16 total)
Horizontal Drawer Freezer Rack
  • Horizontal drawer system allow for easy box access
  • Drawers feature a stop that pivots down when fully extended
  • Polycarbonate drawer handles provide a user-friendly grip
  • Includes a slot and label for drawer/sample identification
  • Ideal for standard boxes up to 133 x 133 x 53 mm in size
Specifica
Product Type Rack congelatore
Matrice 4 x 4
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Silver
Capacità 16 cryobox
Materiale Acciaio inox
Posizioni 16
Forma Rettangolare
Ripiani Pivoting Pull-out Drawers
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For standard PCR rack and cryogenic rack (up to 133 x 133 x 53 mm) storage in upright freezers
N. di rack 4
N. per confezione 1 ciascuno
Quantità 1 ciascuno
Dimensioni (L x P x A) 139 x 571 x 238 mm
Lunghezza (sistema metrico) 139 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 22.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 571 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 238 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.4 in.