Learn More
Bochem™ Imbuto in acciaio inox
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Altezza (sistema metrico):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Handle
- With air canal
- Tube conical shape
- 18/10 Stainless steel
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 150 mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Altezza (sistema metrico) | 190 mm |