Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Funnel
Codice prodotto. 11777944 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
67 mL
70 mL
188 mL
350 mL
385 mL
658 mL
Altezza (sistema metrico):
82.55 mm
104.1 mm
134.6 mm
160 mm
180.3 mm
210.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11777944
Marca: Cole-Parmer™ 0726600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless steel funnels are a laboratory supply you will count on for years of use.
  • Stay in stock with our selection of medium gauge, 304 stainless steel funnels
  • Available in various capacities and overall sizes
Specifica
Capacità (sistema metrico) 658 mL
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 160 mm