Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Stainless-Steel GC Tubing
Codice prodotto. p-7114376
Click to view available options
Overall Length (Metric):
10 m
2 m
25 m
5 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.50 mm
0.8 mm
2.2 mm
Dimensione della confezione:
2m
Pezzo
Codice prodotto. 15258723
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0624173
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features a smooth, clean bore for use in HPLC systems.
  • Smooth and clean bore
  • Supplied in coils
  • Supplied cleaned and passivated
Specifica
Tipo Tubing
Include Smooth and clean bore
Diametro (sistema metrico) interno 2.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 3.1 mm
Overall Length (Metric) 2 m