Learn More
Bochem™ Secchi graduati in acciaio inox
Codice prodotto. 10312911
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
280 mm
285 mm
310 mm
Altezza (sistema metrico):
210 mm
235 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
8 l
15 l
Codice prodotto. 10312911
Marca: Bochem™ 8322
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • Type 2: without base ring
  • Graduated per 1 liter
  • Lids must be ordered separately
Specifica
Product Type Secchio graduato
Materiale Stainless Steel (18/10)
Diametro (sistema metrico) esterno 280 mm
Altezza (sistema metrico) 235 mm