Learn More
Bochem™ Graduated Measuring Jug with Spout
Codice prodotto. 10212271
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10212271
Marca: Bochem™ 8391
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent option for storage in the laboratory.
  • With spout for easy pouring
  • Graduated in 1L increments
  • Manufactured from 18/10 stainless steel
  • Lids are ordered separately
Specifica
Product Type Graduated Measuring Jug
Diametro (sistema metrico) esterno 270 mm
Altezza (sistema metrico) 300 mm