Learn More
RETSCH Sfere di macinazione in acciaio inox
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Flaconi di reazione
MM 200 and MM 301
Planetary Ball Mill PM 400
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
5 mm
15 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 200
Descrizione
- For use with MM 200 and MM 400 Mixer Mills
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Balls |
| Diametro (sistema metrico) | 15 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MM 200 and MM 301 |
| Materiale | Stainless Steel |