Learn More
RETSCH Vasi di macinazione in acciaio inox
Codice prodotto. p-8004956 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For CryoMill
For EMAX
For MM 200
For MM 301 Mixer mill
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
35 mL
50 mL
125 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 14821631
Marca: RETSCH 01.462.0331
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these grinding jars for dry, wet, and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Stainless Steel Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
  • Screw-top grinding jars
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Retsch mills
Specifica
Product Type Grinding Jar
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) For CryoMill
Materiale Stainless Steel