Learn More
Alpaco™ Morsetti per tubi in acciaio inox
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
12 to 17 mm
14 to 19 mm
16 to 21 mm
17 to 22 mm
20 to 25 mm
22 to 27 mm
25 to 30 mm
28 to 33 mm
30 to 35 mm
36 to 41 mm
5 to 10 mm
7 to 12 mm
9 to 14 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Reusable
- Resists pressure
- No lubricant required for assembly
- Smooth clamping to avoid tubing damage
Specifica
Specifica
| Quantità | 10/conf. |
| Tipo | Fascetta serratubo |
| Materiale | Acciaio inox |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 30 to 35 mm |