Learn More
Alpaco™ Morsetti per tubi in acciaio inox
Codice prodotto. 11949717
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
12 to 17 mm
14 to 19 mm
16 to 21 mm
17 to 22 mm
20 to 25 mm
22 to 27 mm
25 to 30 mm
28 to 33 mm
30 to 35 mm
36 to 41 mm
5 to 10 mm
7 to 12 mm
9 to 14 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11949717
Marca: Alpaco™ INH 14/101615
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides uniform tightening around tubing for a watertight seal. Alpaco™ Stainless Steel Clamps with Vertical Screws are guaranteed waterproof and hand-lock without any tools.
  • Reusable
  • Resists pressure
  • No lubricant required for assembly
  • Smooth clamping to avoid tubing damage
Specifica
Quantità Confezione da 10
Tipo Clip
Materiale Acciaio inox
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura 9 to 14 mm