Learn More
HUBER Tubi isolati Huber in acciaio inox
Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps.
550.14€ - 828.92€
Specifica
Product Type | Flessibile isolato Huber |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 44 mm |
Materiale | Acciaio inox |
Min. Operating Temperature (Metric) | Da –100 a 350 °C |
Quantità confezione | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10534362
|
HUBER
6084 |
100 cm |
550.14€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10177601
|
HUBER
6136 |
200 cm |
773.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10487821
|
HUBER
6085 |
150 cm |
668.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10391342
|
HUBER
6255 |
300 cm |
828.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Metal
- Min. temp.: -100°C
- Max. temp.: 350°C
- Connection: M16 x 1
- Insulation: Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps
Specifica
Flessibile isolato Huber | |
Acciaio inox | |
1 ciascuno |
44 mm | |
Da –100 a 350 °C | |
Da –100 a 350 °C |