Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Ice Borer
Codice prodotto. 10300020 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna:
10 mm
21 mm
54 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10300020
Marca: Buerkle™ 53232010
Stainless steel ice borer is a sampler for deep-frozen and semi-solid substances products in the food industry.
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
  • Sterilisable
  • 20 cm boring depth
  • The sharp sawing crown of the very robust hollow borer rapidly cuts into the sample
  • A cylindrical sample (cross-sectional sample) of up to 20 cm can be cut out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Ice Borer
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Si
Descrizione I.D. 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Deep-Frozen and Semi-Solid Substances Products in The Food Industry
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna 54 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm