Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Ice Borer
Codice prodotto. p-8002779 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna:
10 mm
21 mm
54 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16585200
Marca: Buerkle™ 53230190
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless steel ice borer is a sampler for deep-frozen and semi-solid substances products in the food industry.
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
  • Sterilisable
  • 20 cm boring depth
  • The sharp sawing crown of the very robust hollow borer rapidly cuts into the sample
  • A cylindrical sample (cross-sectional sample) of up to 20 cm can be cut out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Campionatore
Materiale Acciaio inox AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
Autoclavabile Sì
Descrizione Campionatore per prodotti surgelati
Certificazione/Conformità Material Certificate
Da utilizzare con (applicazione) Campionamento del ghiaccio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchina di perforazione
Diametro (sistema imperiale) parte superiore esterna 1.97 in.
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm