Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Ice Samplers
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
550 mm
1050 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel AISI 316L (1.4404), electro-polished
- Sterilisable
- Easy cleaning
- Collection cylinder 38 mm Ø
Specifica
Specifica
| Product Type | Ice Sampler |
| Materiale | Stainless steel (AISI 316 L (1.4404)) |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Sampling From Frozen |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1050 mm |