Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Ice Samplers
Codice prodotto. p-8011250 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
550 mm
1050 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10388862
Marca: Buerkle™ 53390300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampler developed for sampling from frozen, highly viscous, paste-like materials such as ice-cream and similar substances. The drill-shaped cutter screws itself into the frozen goods independently when being rotated.The collection cylinder can easily be detached via a bayonet connection.
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404), electro-polished
  • Sterilisable
  • Easy cleaning
  • Collection cylinder 38 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Ice Sampler
Materiale Stainless steel (AISI 316 L (1.4404))
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (applicazione) For Sampling From Frozen
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm