Learn More
asecos™ Stainless Steel Immersion Container
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
20 L
45 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel immersion basin
- Basin for the immesrsion and cleaning of materials.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 5.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Colore | Gray |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Altezza (sistema imperiale) | 16.93 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 430.00 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 13.23 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 6 kg |