Learn More
asecos™ Stainless Steel Immersion Container
Codice prodotto. 17816426 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
20 L
45 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17816426
Marca: asecos™ 8570
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Stainless Steel Immersion Container is ideal for the safe immersion of materials.
  • Stainless steel immersion basin
  • Basin for the immesrsion and cleaning of materials.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore Gray
Materiale Acciaio inossidabile
Larghezza (sistema imperiale) 10.63 in.
Larghezza (sistema metrico) 270.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.63 in.
Altezza (sistema metrico) 270.00 mm
Peso (sistema imperiale) 8.82 lb.
Peso (sistema metrico) 4 kg