Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
205 mm
230 mm
270 mm
Larghezza (sistema metrico):
60 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Light duty construction
- Stainless Steel
- Fully welded construction
- Easy to clean
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Product Type | Scoop |
| Finitura | Polished |
| Larghezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 230 mm |