Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop
Codice prodotto. 15869701 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
205 mm
230 mm
270 mm
Larghezza (sistema metrico):
60 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15869701
Marca: Sampling Systems™ A643500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Constructed of high quality stainless steel to make it low cost and easy to use. Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop is ideal for general and pharmaceutical use.
  • Light duty construction
  • Stainless Steel
  • Fully welded construction
  • Easy to clean
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Product Type Scoop
Finitura Polished
Larghezza (sistema metrico) 110 mm
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm