Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop
Codice prodotto. p-7138936 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
205 mm
230 mm
270 mm
Larghezza (sistema metrico):
60 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15839701
Marca: Sampling Systems™ A643100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed of high quality stainless steel to make it low cost and easy to use. Sampling Systems™ Stainless Steel Industrial Scoop is ideal for general and pharmaceutical use.
  • Light duty construction
  • Stainless Steel
  • Fully welded construction
  • Easy to clean
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Product Type Scoop
Finitura Polished
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm